Learn More
Bromhydrochinon, 94 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10239450
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-69-7
MDL-Nummer MFCD00041747
InChI-Schlüssel REFDOIWRJDGBHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromohydroquinone, 2-bromohydroquinone, 1,4-benzenediol, 2-bromo, 2-bromoquinol, 2-bromo-1,4-benzenediol, hydroquinone, bromo, bromoquinol, 4-hydroxy bromophenol, 2-bromo-benzene-1,4-diol
PubChem CID 68502
IUPAC-Name 2-Brombenzol-1,4-Diol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromohydroquinone
Schmelzpunkt 104°C to 110°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H5BrO2
Menge 1 g
Molekulargewicht (g/mol) 189.01
Formelmasse 189.01
Reinheit (%) 94%
Güte Praktische
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromohydroquinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.