Learn More
Bromoform, 96 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10377570
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-25-2, 64-17-5
Summenformel CHBr3
Molekulargewicht (g/mol) 252.73
MDL-Nummer MFCD00000128
InChI-Schlüssel DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225
PubChem CID 5558
ChEBI CHEBI:38682
IUPAC-Name Bromoform
SMILES C(Br)(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromoform
Schmelzpunkt 8.0°C
Farbe Farblos nach orange-gelb
Dichte 2.6300g/mL
Siedepunkt 150.0°C to 151.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CHBr3
Menge 1 L
Beilstein 01,68
Fieser 12,74
Merck Index 15,143
Relative Dichte 2.63
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene,chloroform,ether,,petroleum ether,acetone and oils
Stabilisator 3 to 4 wt% ethanol
Formelmasse 252.73
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit