Learn More
Bromethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11404190
Bromethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404190
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Regulierung: Dieses Produkt enthält ozonabbauende Substanzen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11404190
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12804.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält ozonabbauende Substanzen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Bromoethane is used in organic synthesis for the introduction of ethyl group. It is widely used as solvent, as an anesthetic in medicine and as a refrigerant. It is an important component of antiknock fluid in gasoline. It is also also used in the manufacture of pharmaceuticals like vitamin A as well as in the manufacture of flame retardants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromethan wird in der organischen Synthese für die Einführung der Ethylgruppe verwendet. Es wird häufig als Lösungsmittel, als Anästhetikum in der Medizin und als Kältemittel verwendet. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Antiklopfmittels in Benzin. Es wird auch bei der Herstellung von Pharmazeutika wie Vitamin A sowie bei der Herstellung von Flammschutzmitteln verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ether, Chloroform und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Unverträglich mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln, Magnesium, Kalium, Kalzium, Natriumoxiden, Aluminium, Zink und Alkalimetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74-96-4
Summenformel C2H5Br
Molekulargewicht (g/mol) 108.966
MDL-Nummer MFCD00000232
InChI-Schlüssel RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl bromide, ethane, bromo, 1-bromoethane, monobromoethane, bromic ether, hydrobromic ether, bromure d'ethyle, ethylbromide, etylu bromek, halon 2001
PubChem CID 6332
IUPAC-Name Bromethan
SMILES CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromoethane
Schmelzpunkt -119°C
Dichte 1.461
Siedepunkt 37°C to 39°C
Flammpunkt −23°C (−9°F)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Geruch Ether-like
Strukturformel BrCH2CH3
Brechungsindex 1.4235
Menge 100 g
UN-Nummer UN1891
Beilstein 1209224
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,3771
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ether,chloroform and organic solvents.
Formelmasse 108.97
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10249325 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog NumberA12804.0E,A12804.22,A12804.36
Chargennummer10232121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2023 Catalog NumberA12804.0E,A12804.22,A12804.36
Chargennummer10246453 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2023 Catalog NumberA12804.22
Chargennummer10245508 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2023 Catalog NumberA12804.0E,A12804.22,A12804.36
Chargennummer10237723 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA12804.0E,A12804.22,A12804.36
Name des Produkts
Bromethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >