Learn More
Brombenzol-d5, 99 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369947
Click to view available options
Menge:
2g
10g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
The labeled version of bromobenzene , used as a general reagent in palladium-catalyzed reaction and in the synthesize of Grignard reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4165-57-5
Summenformel C6H5Br
Molekulargewicht (g/mol) 162.04
MDL-Nummer MFCD00000056
InChI-Schlüssel QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
Synonym bromobenzene-d5, bromo 2h5 benzene, 1-bromo 2 h? benzene, bromobenzene d5, benzene-d5, bromo, 1-bromo 2h5 benzene, c6d5br, bromobenzene-d5, 99.5 atom % d, bromobenzene-d5, reagent grade, ≥99 atom % d cp
PubChem CID 2723968
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Br)C([2H])=C1[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromobenzene-d5
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,55 g/mL
Flammpunkt 51 °C (124 °F)
Geruch Aromatisch
Brechungsindex 1,557
Menge 10g
Siedepunkt 53 °C (23 mmHg)
UN-Nummer UN2514
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name 1-Brom-2,3,4,5,6 -pentadeuteriobenzol
Formelmasse 162.06
Reinheit (%) 99%