Learn More
Bromacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10451071
Bromacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10451071
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10451071
Marke: Thermo Scientific Acros 221860050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 590-17-0
Summenformel C2H2BrN
Molekulargewicht (g/mol) 119.95
MDL-Nummer MFCD00001884
InChI-Schlüssel REXUYBKPWIPONM-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetonitrile, acetonitrile, bromo, bromomethyl cyanide, cyanomethyl bromide, ccris 6213, 2-bromoethanenitrile, unii-07k08j16vk, bromacetonitrile, bromoacetonitile, bromo acetonitrileMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11534
IUPAC-Name 2-Bromacetonitril
SMILES BrCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromoacetonitrile
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.7200g/mL
Siedepunkt 148°C to 150°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2CN
Brechungsindex 1.4786 to 1.4806
Menge 5 g
Beilstein 02, 216
Fieser 13,197
Relative Dichte 1.72
Formelmasse 119.95
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0444225 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number221860050,221860250,221861000
ChargennummerA0373212 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2022 Catalog Number221860050,221860250,221861000
ChargennummerA0402720 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number221860050,221860250,221861000
ChargennummerA0408095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number221860050,221860250,221861000
ChargennummerA0444225 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/07/2022 Catalog Number221860050,221860250,221861000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromoacetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Bromacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >