missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Bromacetonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11471658

Bromacetonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11471658
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 11471658

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13933.18

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Bromoacetonitrile was used in the synthesis of 1-cyanomethyl-1,1-dimethylhydrazinium bromide. It is used as an alkalyting agent for the nitrogen phosphorus detector.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Bromacetonitril wurde bei der Synthese von 1-Cyanmethyl-1,1-Dimethylhydrazinbromid verwendet. Wird als Alkalyzierungsmittel für den Stickstoffphosphordetektor verwendet.

Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.

Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 590-17-0
Summenformel C2H2BrN
Molekulargewicht (g/mol) 119.95
MDL-Nummer MFCD00001884
InChI-Schlüssel REXUYBKPWIPONM-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetonitrile, acetonitrile, bromo, bromomethyl cyanide, cyanomethyl bromide, ccris 6213, 2-bromoethanenitrile, unii-07k08j16vk, bromacetonitrile, bromoacetonitile, bromo acetonitrile
PubChem CID 11534
IUPAC-Name 2-Bromacetonitril
SMILES BrCC#N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bromoacetonitrile
Dichte 1.722
Siedepunkt 150°C
Flammpunkt 81°C (178°F)
Brechungsindex 1.48
Menge 50 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 956569
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 119.95
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10239129 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA13933.09,A13933.30,A13933.18
Chargennummer5014A03Q Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13933.09,A13933.30,A13933.18
Chargennummer10144175 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13933.09,A13933.30,A13933.18
Chargennummer10174412 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13933.09,A13933.30,A13933.18
ChargennummerUSLF005182 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13933.09,A13933.30,A13933.18
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromoacetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Bromoacetonitrile

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Bromacetonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt