Learn More
Brom, 99.6 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10531451
Brom, 99.6 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10531451
1 L
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
1 L
Artikelnummer. 10531451
Marke: Thermo Scientific Acros 196660010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X-Bindungsbildungsreagenz für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7726-95-6
Summenformel Br
Molekulargewicht (g/mol) 79.91
MDL-Nummer MFCD00010896
InChI-Schlüssel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
SMILES [Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 58.7°C
Chemischer Name oder Material Bromine
Schmelzpunkt -7.2°C
Namenshinweis p.a.
Menge 1 L
Prozentgehaltsbereich 99.5% min. (Iodometry)
Strukturformel Br2
Fieser 03,34; 04,46; 05,55; 06,70; 07,33; 08,52; 09,65; 10,56; 11,75; 12,70; 13,47; 14,56; 15,47
Merck Index 15, 1401
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concd hcl, aq solns of bromides, freely soluble in alcohol, ether, chcl3, ccl4, cs2
IUPAC-Name Bromid
Formelmasse 159.82
Reinheit (%) 99.6%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Relative Dichte 3.111
Dichte 3.1110g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468735 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number196662500,196660250,196660010
ChargennummerA0468736 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2024 Catalog Number196662500,196660250,196660010
ChargennummerA0466776 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2024 Catalog Number196662500,196660250,196660010
ChargennummerA0465109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2024 Catalog Number196662500,196660250,196660010
ChargennummerA0465108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2024 Catalog Number196662500,196660250,196660010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brom, 99.6 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >