Learn More
Mettler Toledo™ Membran-Kit Bromid, Modul für ISE
Marke: Mettler Toledo™ 51340006
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
In Gold Bromid ISE mit 3 Membran | |
Festkörpermembran | |
0 °C bis 80 °C | |
2 bis 13 |