Learn More
Invitrogen™ Brilliant Stain Buffer
Zur Verwendung als Ergänzung eines Färbepuffers in einer Durchflusszytometrie nach Immunfluoreszenz-Färbeprotokollen von Zellen in Suspension.Brilliant Färbepuffer ist nur erforderlich, wenn mehr als ein polymerfarbstoffkonjugierter Antikörper in derselben Probe verwendet wird.
Marke:  Invitrogen™ 00-4409-75
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17470683
  • 636.00 € / 1000 Tests
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung als Ergänzung eines Färbepuffers in einer Durchflusszytometrie nach Immunfluoreszenz-Färbeprotokollen von Zellen in Suspension
  • Brilliant Färbepuffer ist nur erforderlich, wenn mehr als ein polymerfarbstoffkonjugierter Antikörper in derselben Probe verwendet wird
  • Verhindert nicht-spezifische Polymerinteraktionen, die dazu führen können, dass Daten unterkompensiert erscheinen
  • Puffer wird zu je 50 μl/Test bereitgestellt
  • Kompatibel mit herkömmlichen Fluorochromen, Brilliant Violett-Farbstoffen, Brilliant Ultraviolett-Farbstoffen, Super Bright-Farbstoffen und Standard-Durchflusszytometrie-Protokollen
  • Puffer ist nicht kompatibel mit Ultracomp eBeads und Ultracomp eBeads Plus Kompensations-Beads
  • Wenn diese Beads als Kompensationswerkzeug verwendet werden, sollte der Durchflusszytometrie-Färbepuffer ausschließlich für alle Verdünnungen und Waschvorgänge während der Färbung der Mikrosphären verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Staining Buffer
1000 Tests