Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ MRSA 2 Agar
Erhalten Sie schnelle und genaue Ergebnisse mit einem selektiven chromogenen Medium für die Untersuchung klinischer Proben auf das Vorhandensein des Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA).
Marke: Thermo Scientific™ PO5310A
38.97 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Erhalten Sie mit dem Thermo Scientific™ Brilliance™ MRSA 2 Agar Ergebnisse nach nur 18 Stunden und ohne erneute Inkubation von negativen Proben. Sondern Sie negative Ergebnisse rasch aus und erkennen Sie kolonisierte Patienten, damit diese isoliert werden können und so früh wie möglich die angemessene Behandlung erhalten.
Brilliance MRSA 2 Agar wurde gegenüber der ursprünglichen Formulierung auf zweierlei Weise verbessert. Neue Inhibitoren im Medium hemmen das Wachstum von weiteren Nicht-Zielorganismen. Des Weiteren werden gegebenenfalls wachsende Nicht-Zielorganismen durch eine einfache Farbgebung, welche durch ein zweites Chromogen im Medium erzielt wird, unterschieden, was die Interpretation zusätzlich erleichtert.Brilliance MRSA 2 Agar wurde weiterentwickelt, um größere MRSA-Kolonien mit einer einheitlichen Farbe zu erzielen. Der neue Brilliance MRSA 2 Agar ist durch die verbesserte Wiederfindung von MRSA in Verbindung mit höherer Selektivität ein unverzichtbares und effizientes Hilfsmittel bei der Infektionskontrolle.
- Brilliance MRSA 2 Agar kann mit einem Screening-Abstrich von Patienten oder Krankenhauspersonal, einer isolierten Kolonie oder einer flüssigen Suspension inokuliert werden.
- MRSA wächst in blauen Kolonien, die sich sehr gut vom hellen, opaken Hintergrund abheben.
- Die Platten werden bei 37º inkubiertC, and provide high sensitivity and specificity, with results available in just 18 hours. Dies ermöglicht eine schnelle Reaktion, sodass der Patient so früh wie möglich eine angemessene Behandlung erhält, die das Risiko einer Weitergabe der Infektion reduziert.
- Präzision minimiert die Kosten, wenn nur diejenigen eine teure Behandlung erhalten, die sie wirklich brauchen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Schwach elfenbeinfarben, opak. | |
Brilliance MRSA 2 Agar | |
Deutschland | |
17 g ± 5 % | |
10 St./Packung |
6°bis 12 °C | |
90mm-Einzelplatte | |
Agar | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |