Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ MRSA 2-Agar/Brilliance™ Staph 24-Agar
Untersuchen Sie klinische Proben auf das Vorhandensein des Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) und unterscheiden Sie zwischen Koagulase positiven und negativen Staphylokokken.
Marke: Thermo Scientific™ PO1258E
34.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Treffen Sie schnelle Therapieentscheidungen – dank der schnellen und genauen Erkennung und Identifizierung des Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) und von Koagulase positiven Staphylokokken mit der Doppelplatten-Kombination von Thermo Scientific™BrillianceMRSA 2-Agar undBrilliance™ Staph 24-Agar. Es ist allgemein anerkannt, dass das Screening eine wichtige Rolle bei der wirksamen Eindämmung der Ausbreitung von MRSA ist und es auf schnelle und genaue Ergebnisse ankommt. So können kolonisierte Patienten isoliert und so früh wie möglich behandelt werden.
Eine Vielzahl von Medien kommen traditionell beim MRSA-Screening zum Einsatz. Die meisten davon weisen Probleme mit der Sensitivität oder Spezifität auf, und alle erfordern eine Inkubationszeit von bis zu 48 Stunden. Die Doppelplatten-Kombination ausBrilliance MRSA 2-Agar undBrilliance Staph 24-Agar ermöglicht eine klare und zuverlässige Differenzierung zwischen Koagulase positiven und negativen Staphylokokken.
Brilliance MRSA 2-Agar verfügt über ein neuartiges Chromogen, das nach Phosphataseaktivität eine blaue Farbe annimmt. Dieses Enzym kommt in allen MRSA vor. Für eine genaue Differenzierung der MRSA enthält das Medium eine Kombination aus antibakteriellen Verbindungen, die das Wachstum einer Vielzahl von Konkurrenzkeimen und MSSA hemmen. Durch den Einschluss einer neuartigen rosafarbenen Gegenfärbung lassen sich wachsende Nichtzielorganismen leichter von den unverkennbaren MRSA-Kolonien unterscheiden.
Brilliance Staph 24-Agar ist ein selektives, chromogenes Medium für die Isolation und Zählung von Koagulase positiven Staphylokokken (CPS) in klinischen Proben. Beim Einsatz von herkömmlichen Medien, wie z. B. Columbia CNA Agar, ist der Nachweis nicht auf Staphylokokken beschränkt, sodass andere Organismen wie Streptokokken ebenfalls gezüchtet werden können. Dagegen hemmtBrilliance
Staph 24-Agar das Wachstum von Nichtzielorganismen. Gleichzeitig können sich alle CPS-Stämme ungehindert vermehren, was zu genaueren Ergebnissen führt und weniger Bestätigungstests erforderlich macht.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb- und vollautomatisierte Testmöglichkeiten sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
2°bis 10 °C | |
90mm-Einzelplatte | |
19 mL |
Brilliance MRSA 2-Agar undBrilliance Staph 24-Agar | |
Agar | |
1 x 10 Platten |