Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ E. coli/Coliform-Selektivagar
Erkennen und zählen Sie mit diesem selektiven, chromogenen Nährboden Escherichia coli und andere coliforme Bakterien in Lebensmitteln und Wasserproben.
Marke: Thermo Scientific™ PO5176A
25.54 EUR gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24154" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erkennen und zählen Sie mit dem selektiven, chromogenen Thermo Scientific™ Brilliance™ E. coli/Coliform-Selektiv-Agar Escherichia coli und andere coliforme Bakterien in Lebensmitteln und Wasserproben. Das Agar (Basis) enthält zur Differenzierung zwischen Escherichia coli und anderen Coliformen zwei Chromogene. Dies führt zu einer Violettfärbung der E. coli, da sie beide Chromogene spalten können, während andere Coliforme rosafarbene Kolonien bilden.
- Rose-Gal: erkennt ß-Galactosidase-Aktivität
- X-Glu: erkennt ß-Glucuronidase-Aktivität
Spezifikation
Elfenbeinfarben, transparent | |
Brilliance E. coli/Coliform-Selektiv | |
Deutschland | |
17 mL | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
6°bis 12 °C | |
90mm-Einzelplatte | |
Agar | |
17 g ± 5 % | |
10/Pckg. |
Nur für Laboranwendungen.