Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ CampyCount Agar
Beschreibung
Zählen Sie Campylobacter jejuni und C. coli Kolonien aus Geflügel und verwandten Proben akkurat, spezifisch und einfach mit Thermo Scientific™ Brilliance™ CampyCount Agar. Das durchsichtige Nährmedium, auf dem Campylobacter eindeutig unterscheidbare rote Kolonien erzeugt, macht die Identifizierung und Zählung wesentlich einfacher als auf herkömmlichem Aktivkohle- und bluthaltigem Agar. Die Transparenz des Nährmediums ermöglicht zudem die Zählung mit Platten-Readern und führt dadurch zu einer noch höheren Effizienz.
Der Brilliance CampyCount Agar wurde validiert und genehmigt durch MicroVal (gemäß Norm ISO 16140:2003) gegen die Referenzmethode ISO/TS 10272-2:2006 für die selektive Zählung von thermotoleranten Campylobacter-Arten, insbesondere C. jejuniund C. coli, in Geflügelprodukten. Diese Studie umfasste sowohl das O.B.I.S. Campy Kit als auch den Oxoid™ Dryspot Campylobacter-Test als alternative Bestätigungsmethoden zu den in Referenzmethode ISO/TS 10272-2:2006 2006.
- Leicht ablesbar: Chromogenes Nährmedium produziert dunkelrote Kolonien auf einem transparenten Hintergrund
- Erhöhte Effizienz und Genauigkeit: Transparentes Nährmedium ermöglicht Zählung auf Platten-Readern
- Schnelle Ergebnisse: Bestätigte Campylobacter-Zahl in nur 72 Stunden bei Verwendung zusammen mit dem O.B.I.S. Campy Kit (ID0800) oder Oxoid™ Campylobacter-Testkit (DR0150)
- Gebrauchsfertig: Praktische Fertigmedien
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb- und vollautomatisierte Testmöglichkeiten sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2°bis 10 °C |
| Beschreibung | Brilliance CampyCount Agar |
| Format | 90mm-Einzelplatte |
| Herstellungsort | Großbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 19,5 g ±1 g |
| Verpackungsart | Verpackt in einer einzelnen Folienverpackung auf Zellulosebasis |
| Menge | 10/Packung |
Ausschlussklausel: Nicht als In-vitro-Diagnostikum vorgesehen.