Learn More
Brij™ 35, 30 w/v-%-Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
28.94 € - 212.06 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Brij™ 35 |
---|---|
Farbe | Farblos |
CAS | 9002-92-0, 7732-18-5 |
Physikalische Form | Geleeartige Substanz bei 25 °C |
Dichte | 1.0300 g/ml |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10265731
|
Thermo Scientific Acros
329581000 |
100 ml |
28.94 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10798172
|
Thermo Scientific Acros
329580010 |
1 L |
139.70 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10318653
|
Thermo Scientific Acros
329580025 |
2.5 L |
212.06 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Brij™ 35 | |
9002-92-0, 7732-18-5 | |
1.0300 g/ml | |
1.03 | |
C12H25(OCH2CH2)23OH | |
06,70 | |
Löslichkeit in Wasser: löslich. | |
29 bis 31 % |
Farblos | |
Geleeartige Substanz bei 25 °C | |
Glasflasche | |
C58H118O24 | |
MFCD00080891 | |
15, 7675 | |
1199.56 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz: Kann die Atemwege reizen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen.
GHS-P-Satz: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. BEI EINATMEN: Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. ACHTUNG: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden gemäß den Verordnungen der Europäischen Union (EU) erstellt und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Die enthaltenen Informationen dienen nur als Leitfaden für die sichere Handhabung und Verwendung. Sie dürfen weder als Garantie noch als Qualitätsspezifikation aufgefasst werden.
- Brij]TS 35, 30 w/v % solution in water
RUO – Research Use Only