Learn More
Brij™ 35, 30 w/v-%-Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2,5 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Brij™ 35 |
| Farbe | Farblos |
| CAS | 9002-92-0, 7732-18-5 |
| Physikalische Form | Geleeartige Substanz bei 25 °C |
| Dichte | 1.0300g/mL |
| Menge | 2,5 l |
| Verpackung | Glasflasche |
| Relative Dichte | 1.03 |
| Summenformel | C58H118O24 |
| Strukturformel | C12H25(OCH2CH2)23OH |
| Mehr anzeigen |