Learn More
Hirschmann™ Helle linierte Zählkammern
Click to view available options
Produkttyp:
Zählkammer, Burker
Zählkammer, Fuchs-Rosenthal
Zählkammer, Neubauer
Zählkammer, Thoma
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Doppelnetzskalierung
- Helle Fütterung
- Mit Chargennummer auf der Verpackung
- Gekennzeichnet mit: verwendbar bis, CE gemäß IVD 98/79 EC
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Zählkammer, Thoma |
| Tiefe (metrisch) | 0.1 mm |
| Zertifizierung/Konformität | CE gemäß IVD 98/79 EG |
| Enthält | 2 Hämozytometer-Glasabdeckungen |