Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bierhefe
Artikelnummer. 10120862 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10120862
Marke: Thermo Scientific Chemicals 368080010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 68876-77-7
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68876-77-7
MDL-Nummer MFCD00132595
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brewers yeast
Farbe Braun bis Creme
Glührückstand 9.0% max. (on dry substance)
Verlust bei Trocknung 8.0% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 kg
Physikalische Form Pulver