Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bierhefe
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Brewers yeast |
Farbe | Braun bis Creme |
Glührückstand | 9.0% max. (on dry substance) |
Verlust bei Trocknung | 8.0% max. |
Verpackung | Kunststofftrommel |
Menge | 5 kg |
Physikalische Form | Pulver |