Learn More
3M™ Atemschlauch, S-222
Ersatz-Atemschlauch für die Verwendung mit dem 3M™ Versaflo™ Druckluftsystem S-200+.
Marke: 3M™ 7000144499
229.00 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13400kg
Beschreibung
- Ersatzteil
- Entwickelt für die Verwendung mit dem 3M™ Versaflo™ Druckluftsystem S-200+
- CE-Zeichen
- Schutzabdeckungen für Atemschläuche dienen zur Verlängerung der Lebensdauer der Atemschläuche
Spezifikation
Schwarz |