Learn More
Brady™ BREAKER BLOCKER KIT
Sperren Sie mit unserem Schutzschalter-Blockierset (48–6 V) Ihre überdimensionierten und ungewöhnlich geformten Schalter sicher ab. Auf dem Elektrotechnik Panel sind immer selbstklebende Halterungsschienen montiert - dafür einfach die Oberfläche des Panel säubern und anbringen.
Marke: Brady™ 090891
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sperren Sie mit unserem Schutzschalter-Blockierset (480–600 V) Ihre überdimensionierten und ungewöhnlich geformten Schalter sicher ab
- Lockout/Tagout, Verriegelungen für elektrische Geräte, Schutzschalter-Verriegelungen , Schutzschalter
- Auf dem Elektrotechnik Panel sind immer selbstklebende Halterungsschienen montiert – dafür einfach die Oberfläche des Panel säubern und anbringen – Bohren nicht nötig!
- Mit den farbkodierten Sperrstäben kann angezeigt werden, ob der Schutzschalter gesperrt (rot) oder aktiviert (grün) ist
- Jedes Set enthält: 2 gelbe Halterungsschienen, 1 roten Sperrstab, 1 grünen Sperrstab und 3 in Alkohol getränkte Tücher
Spezifikation
Unterbrechersperrkit | |
Glass-filled Nylon | |
0.7 in. | |
480 to 600 V Breaker Lockout Kit | |
101,60 x 20,32 mm | |
0.8 in. | |
Je 1 | |
101.6 mm |
Gelb/Rot/Grün | |
OSHA 1910,147 | |
17.78 mm | |
17.78 x 101.60 x 20.32 mm | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
20,32 mm | |
4 in. |