Learn More
Messingfolie, Legierung 260, 2.0 mm (0.08 Zoll) Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045137.HB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Brass foil, Alloy 260 | |
MFCD00171255 | |
Geruchsneutral |
2.0mm (0.08 in.) thick | |
300 x 300 mm | |
Folie |
RUO – Research Use Only