Learn More
Aalborg™ Strömungsmessgerät aus Messing
Click to view available options
Flussratenbereich:
140 LPM
280 LPM
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Robuste Kompaktbauweise
- Drehbare Doppelskala für Luft und Wasser
- Skalen für metrische und englische Systeme
- Ausführungen für vertikalen Inline- oder Platteneinbau erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Durchflussmesser |
| Genauigkeit | ± 5 % |
| Nenndruck | 10,3 bar bei 93 °C |
| Flussratenbereich | 140 LPM |
| Umfang | Drehbar, direkt ablesbare , Luft- und Wasserwerte |
| Material der Dichtung | Viton-A™ (Standard) |
| Temperatur (metrisch) | 121 °C |