Learn More
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ Beschallungsbecher
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
2 Zoll
3 Zoll
3,6 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Vollständig isolierte Verarbeitung von Proben.
- Die Probe kann dem Ultraschallbad ohne direkten Kontakt des Wandlers mit der Flüssigkeit unterzogen werden
- Wählen Sie einen Standard- oder einen hochintensiven Wandler
Standardwandler
- Für Probengrößen unter 1 ml
- Kann gleichzeitig mehrere versiegelte Fläschchen oder Reagenzgläser mit identischen Parametern verarbeiten
- Ideal für die Vorbereitung von Liposomen, Viren und radioaktiven Materialien
- Verarbeitet einzelne Proben in Reagenzgläsern oder versiegelten Gefäßen
- Wasserummantelte massive Titankonstruktion
- Konkavierte Form ermöglicht hohe Kavitation für maximalen Zellaufschluss
- Ideal für Blutchemie, Gewebekultur, Emulgierung, Dispersion, Lipidvesikel, Suspension, Homogenisierung und Entgasung
- Abmessungen (Außendurchmesser x ca. L): 91 x 180 mm (3.56 x 7 in.)
- Kavitätsgröße: 43 mm (1.75 Zoll)
- 1/8 NPT-Kältemittelanschluss mit mitgelieferter Nalgon™ Armatur
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Becher-Sonotrode |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2 Zoll |
| Durchmesser (metrisch) | 5,08 cm |
| Material | Titan |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Vorbereitung von Liposomen, Viren und radioaktiven Materialien |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sonifier™ S-450 Zelldisruptor |