Learn More
Branson Ultrasonics™ Mikrospitzen für 200 und 400 Watt Ultraschallgeräte
Entwickelt für die Verarbeitung von Proben in Gefäßen mit kleinem Durchmesser mit extrem hoher Intensität
Marke:  Branson Ultrasonics™ 101-148-070
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10305073
  • 447.86 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Verwenden Sie das Gerät zusammen mit Sonifier-Modellen nicht im Freien oder bei einer höheren Ausgangseinstellung als 7, da die Spitzen leicht zerbrechlich sind.
Beschreibung
Beschreibung
Entwickelt für die Verarbeitung von Proben in Gefäßen mit kleinem Durchmesser mit extrem hoher Intensität
Auswahl zwischen doppelt abgestuften oder konischen Mikrospitzen
Für Volumen von 50 ml oder weniger
Zweifach abgestufte Mikrospitzen
  • Für die Verarbeitung von roten und weißen Blutkörperchen, Gewebekulturzellen, HELA-Zellen und Zellen mit niedriger bis mittelmäßiger Widerstandsfähigkeit gegen Bruch
  • Bestehend aus Kupplung und abgestufter Spitze, die direkt in den Konverter eingeschraubt wird
  • Haben eine geringere Weite als konische Spitzen, können aber in kleinere Gefäße mit größerer Tiefe gelangen
  • Verarbeitung von Lösungen bis zu 0.5 ml
Konische Mikrospitzen
  • Für die Verarbeitung von Sporen, Pilzen, Hefe, Muskel- und Bindegewebe
  • Einschraubbar in standardmäßige 0.5 in.-Stufenhörner mit Gewindeanschluss
Spezifikation
Spezifikation
59,5 bis 247 μm
10 bis 50 ml
0,65 cm
Ideal für die Verarbeitung von Sporen, Pilzen, Hefe, Muskel- und Bindegewebe
Hoch
Konische Mikrospitze
0.25 Zoll
Titan
200 und 400 W Sonifier™ Zelldisruptor
Spitz zulaufend