Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Zubehör für Ultraschallreinigungsbad, Tragegestelle
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ultraschallbad, Modell 1800
Ultraschallbad, Modell 2800
Ultraschallbad, Modell 3800
Ultraschallbad, Modell 5800
Ultraschallbad, Modell 8800
Höhe (angloamerikanisch):
8 in.
12 in.
15 in.
20 in.
Breite (angloamerikanisch):
6 in.
8 in.
15 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung mit Branson Ultraschallbädern
- Verschiedenste Größen für alle Bäder
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Tragegestell |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultraschallbad, Modell 1800 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Modell 1800 |
| Höhe (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Höhe (metrisch) | 20,32 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 6 in. |