Learn More
Branson Ultrasonics™ Zubehör für Bransonic™ Ultraschallreinigungsbad, Lochblechwanne
Artikelnummer. p-3205220
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2,27 l
3,4 l
6,8 l
11,4 l
25 l
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ultraschallbad, Modell 1800
Ultraschallbad, Modell 2800
Ultraschallbad, Modell 3800
Ultraschallbad, Modell 5800
Ultraschallbad, Modell 8800
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10745735
Marke: Branson Ultrasonics™ 100410164
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Branson Ultraschallbädern
  • Zubehör für Tisch-Ultraschallsysteme
Spezifikation
Typ Perforiertes Tablett
Kapazität (metrisch) 6,8 l
Kapazität (angloamerikanisch) 1.5 gal.
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultraschallbad, Modell 3800
Material Edelstahl
Abmessungen (L x B x H) 29,2 x 15,2 x 15,2 cm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis