Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallbäder, MH Serie
Outfit your lab with an industry classic. Branson Ultrasonic Tabletop Cleaners offer rock-solid construction plus a hi-tech design and will provide you with years of reliable use.
Marke:  Branson Ultrasonics™ CPX-952-137R
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13463609
  • 1025.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Statten Sie Ihr Labor mit einem Branchenklassiker aus.Die Branson Ultraschallreiniger zur Tischaufstellung sind robust konstruiert und garantieren über viele Jahre einen zuverlässigen Betrieb.
Bransonic MH Series cleaners are known for offering a level of precision and reliability.
  • Sweep frequency eliminates standing waves and creates consistent cavitation throughout tank
  • 40 kHz rugged industrial transducers
  • Controls located above and behind cleaning tank in an easily accessible control tower panel, and raised above tank to avoid damage from cleaning solutions
  • Constant activity/power tracking: Automatically maintains ultrasonic power by adjusting for changes
  • in liquid level and temperature caused by light/heavy load
  • Convenient built-in pour drains featured on 0.5- and 0.75 gal. models
  • Tank drains with valves are incorporated on models 1.5-gallon and larger
  • Plastic body, chemical-resistant
  • Tank cover included
Spezifikation
Spezifikation
Keine – Steuerrad
60 min
230/240 V
1.9 L
Tankdeckel
7 lb.
2 Jahre
Kunststoff
40 kHz
0.5 gal.
15 x 14 x 10 cm (6 x 5.5 x 4 in.)
M1800H-E
3.2 kg