Learn More
VACUUBRAND™ VSP3000 Externer Vakuumsensor
Für DCP3000 Vakuummessgerät
Marke: VACUUBRAND™ 20636163
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Basierend auf Wärmeleitfähigkeit (Pirani) und bietet einen weiten Messbereich von Atmosphärendruck bis 10–3 mbar
- Aus Kunststoffen und Keramiken mit hoher chemischer Beständigkeit, spritzwassergeschützt, auch für raue Betriebsbedingungen
- Entwickelt für die Verwendung mit VACUUBRAND DCP3000 Pirani Feinvakuummessgerät Fisher Cat 13-878-320
Spezifikation
Vakuumsensor | |
Vacuubrand Vacuu Bus VSP3000 Pirani Feinvakuummeter |