Learn More
VACUUBRAND™ VARIO™ PC3003 Selbsteinstellendes Vakuumsystem
Für den Betrieb eines Rotationsverdampfers oder anderen Geräts bei minimaler Überwachung
Marke:  VACUUBRAND™ 20738400
Artikelnummer. 10511705
  • 6600.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schnellere Verdampfung dank durchgehender Vakuumanpassung
  • MV2C NT Vakuumpumpe, mit integriertem Lösungsmittelrückgewinnungssystem als attraktives Kompaktpaket
  • Der CVC3000 Vakuumregler regelt die Pumpendrehzahl
  • Scrollrad mit “Dreh- und Drückfunktion” und hochauflösendem Bildschirm
Steuerungsoptionen
  • Automatische Verdampfungssteuerung: automatische Erkennung und Einhaltung der Siedepunktkurven, durchgehende Optimierung der Vakuumwerte zur Gewährleistung einer maximalen und reibungslosen Verdampfung
  • Einzelpunkt-Vakuumregelung: Aufrechterhaltung eines gleichbleibenden, hysteresefreien Vakuums auf einem einzelnen Sollwert
Programme
  • Es können bis zu zehn anwenderprogrammierte Mehrschrittprogramme für Anwendungen, die ein Standardbetriebsverfahren erfordern, eingegeben werden
  • Ein bidirektionaler RS232-Anschluss ermöglicht eine Prozessvalidierung sowie die Ausführung komplexer Pumpenprogramme
Leistung
  • Keine Ölwechsel erforderlich
  • Strömungswege aus korrosionsbeständigen Fluorpolymeren
  • Integrierter Gasballast
  • Wartungsarm und normalerweise 10,000 - 15,000 Betriebsstunden zwischen den geplanten Wartungsunterbrechungen: Besonders wartungsfreundlich dank einzeln zugänglicher Ventile und Membranen
  • Endvakuum: 0.45 Torr
  • Saugleistung bei maximaler Drehzahl: 47 lpm (1.7 cfm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.5 torr (without Gas Ballast), 1.1 torr (with Gas Ballast)
0.53 hp
Manuell
TEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010
ETFE-Kopfabdeckung, PTFE-Membran, ECTFE-Ventile, PTFE-Schläuche
43 dBA
-10 bis 60 °C
20.6 kg
40 °C
2.8 m3/Stunde
17.48 Zoll
16.4 Zoll
9.56 Zoll
Membranpumpe
4
Rotationsverdampfung
4
200/230 V
CVC 3000
2,5 A
30 bis 2400 U/min
230 V, 50/60 Hz
PC-3003 VARIO
CEE
45.4 lb.
104 °F
10 °C
50/60 Hz
44.4 cm
41.9 cm
243.84 mm
IP 40
50 °F
Ölfrei
16 psi