Learn More
VACUUBRAND™ Vakuumschläuche aus Gummi
Geeignet für Vacuubrand™ Membran- und andere Pumpen mit 10 mm- oder 3/8 in.-Schlauchanschluss. Vacuubrand™ Gummi 8 mm Vakuumschläuche sind ebenfalls erhältlich.
Marke: VACUUBRAND™ 20686001
37.81 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Größe: DN 8 mm
- Drei meter länge
Spezifikation
Autoklavierbar | |
8 mm | |
Membran, andere Pumpen mit 10 mm-Schlauchtüllen |
0.314 Zoll | |
1 m | |
Nackt |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VACUUBRAND™ Vakuumschläuche aus Gummi > ID: DN 8 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur