Learn More
VACUUBRAND™ Drehschieber-Vakuumpumpe: RZ6
Von Grund auf für den Einsatz bei Laboranwendungen konzipiert.
Marke: VACUUBRAND™ 20698130
Beschreibung
Zur Verwendung in Bereichen, in denen Membranpumpen keine ausreichende Vakuumtiefe bieten können. RZ6 hat ein freies Luftvolumen von 113 l/min und einen kleinen KF16-Flanscheinlass, mit mitgeliefertem 10 mm (3/8 Zoll) Polypropylen-Schlauchanschluss.
- Zweistufiges Design für ein Endvakuum von 1.5 x 10-3 Torr
- Leise, klein und energieeffizient
- Robust und geringer Wartungsbedarf
Für Gefriertrockner, Tisch-Zentrifugalkonzentratoren und andere Niedertemperaturverdampfungen von Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt sowie für Molekulardestillationen und Schlenk-Apparaturen. Wie bei allen Drehschieberpumpen ist für diese Anwendungen eine Foreline-Kühlfalle erforderlich.
Spezifikation
0.4 hp | |
GKF 1000i Kühlfalle, Ölnebelfilter, Ventil, T-Verbindung, Gasballast | |
UL | |
Gehäuse RZ6 | |
CEE | |
36.1 lbs. | |
104 °F | |
12 °C | |
Gefriertrockner, Tisch-Zentrifugalkonzentratoren und andere Niedertemperaturverdampfungen von Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt, Molekulardestillationen | |
8.1 Zoll | |
14.5 Zoll | |
5.5 Zoll | |
1,1 bar |
2.4/2.5 A | |
1500 bis 1800 | |
230 V, 50/60 Hz | |
50 dBA | |
-10 bis 60 °C | |
16.4 kg | |
40 °C | |
3.4 bis 4 cfm | |
50/60 Hz | |
20.7 cm | |
37 cm | |
Gehäuse IP40 | |
230 V |