Learn More
VACUUBRAND™ PC3001 VARIO™ Pro Pumpsystem
Artikelnummer. 10583615 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CEE
Flussrate:
34 l/min
Pumpentyp:
Membranpumpe
Vakuumsystem
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10583615
Marke: VACUUBRAND™ 20696700
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beinhaltet
Pump- und Lösungsmittelrückgewinnungssystem Modell MD1C
Selbststeuernder Vakuumregler für komplexe Verdunstungen. Das VACUUBRAND™ PC3001 VARIO™ Pro Pumpensystem findet und folgt Siedekurven automatisch und regelt den eigenen Betrieb für eine schnelle, problemlose Verdunstung ohne manuelles Eingreifen.
  • Spart Zeit, erfordert keine Programmierung und nur minimale Überwachung.
  • Beendet die Verdampfung oder Aufkonzentrierung bis zu 30 % schneller als mit herkömmlicher elektronischer Regelung.
  • Fast alle Dämpfe werden an der Pumpe eingefangen.
  • Verfügt über eine Computerverbindung zur Prozessvalidierung.
  • Sehr geringer Energieverbrauch.
  • One-Touch-Start
  • Sehr geringe Stellfläche
  • Integrierte MD1C ölfreie Membranpumpe mit korrosionsbeständigem Strömungsweg aus PTFE
  • Der Gasballast entfernt Kondensat kontinuierlich aus dem System
  • Leiser Betrieb
  • Geringe Wartung
  • Standardmodelle verfügen über einen Auslasskondensator, Bei TE-Modellen wurde der Kondensator durch eine Trockeneisfalle ersetzt
  • Das CVC3000 Erweiterungskit ermöglicht die ferngesteuerte Montage der Steuerung über den PC3001 VARIO Pro (Alle Modelle)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 1.5 Torr (ohne Gasballast), 3 Torr (mit Gasballast)
PS 0.21 hp
Enthält Manuell
Motordrehzahl 0 bis 3000 U/min
Zertifizierung/Konformität ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TÜV, UL 61010A 61010-1:2012
Elektrische Anforderungen 230 V
Geräuschpegel 42 dB (A)
Steckertyp CEE
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Flussrate 34 l/min
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 398.78 mm
Gesamtlänge (metrisch) 299.72 mm
Gesamtbreite (metrisch) 304.8 mm
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP 20
Anzahl Pumpenköpfe 4
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Anwendungen Rotationsverdampfung
Ölsorte Ölfrei
Anzahl Stufen 3
Maximaler Druck 16 psi
Spannung 100 bis 120 V/200 bis 230 V