Learn More
VACUUBRAND™ Membranpumpe MZ 2D NT, besonders leise und laufruhig, 230 V 50 Hz, CEE
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Flussrate:
1.4/1.5 CFM
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Pumpe hat ein Endvakuum von 4 mbar, eine Durchflussrate von 40 l/min und hohe Durchflussraten bei Arbeitsvakuum für wartungsarme und hervorragende Ergebnisse in einer Vielzahl von nicht verdampfenden, nicht korrosiven Vakuumanwendungen. Die Pumpe eignet sich besonders gut als Unterstützung für Turbomolekularpumpen mit großem Bereich.
- Ein typisches Wartungsintervall liegt bei deutlich mehr als 15,000 Betriebsstunden
- Austausch der Membranen erst nach 10,000 – 15,000 Stunden Gebrauch
- Einzigartiges Membrandesign vereinfacht die Wartung
- Speziell entwickelte Pumpenköpfe für hohe Durchflussraten bei Arbeitsvakuum, was zu kürzeren Prozesszeiten und höherem Durchsatz führt
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 3 Torr |
| PS | 0.24 hp |
| Stromstärke | 1,8 A |
| Enthält | Manuell |
| Motordrehzahl | 150 bis 1800 U/min |
| Zertifizierung/Konformität | ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TUV |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
| Material | Aluminium, Fluorkunststoff (Gehäuse) |
| Modell | MZ 2D NT |
| Geräuschpegel | 45 dB (A) |
| Mehr anzeigen |