Learn More
VACUUBRAND™ ME1 und ME1C Compact Vakuumsteuerventile
Geeignet für die Kompakt-Vakuumpumpen ME1 and ME1C
Marke:  VACUUBRAND™ 20696842
118.15 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11864120
  • 150.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Optionales Regulierungsventil/Manometer passt das Vakuum an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Manometer
104 °F
10°C
Vakuumregelventil
-10 bis 60 °C
40 °C
ME 1 Vakuumpumpe