Learn More
VACUUBRAND™ ME1 und ME1C Compact Vakuumsteuerventile
Geeignet für die Kompakt-Vakuumpumpen ME1 and ME1C
Marke:  VACUUBRAND™ 20696843
248.55 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10465300
  • 316.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zu den typischen Anwendungen für Chemie-Membranpumpen gehören das Ab- und Umpumpen von chemisch aggressiven Gasen und Dämpfen aus Geräten wie Rotationsverdampfern, Vakuumtrockenschränken und Zentrifugalkonzentratoren. Chemie-Membranpumpen von VACUUBRAND zeichnen sich durch kompromissloses Chemie-Design aus. Durch den Einsatz von Fluorpolymeren sind sie sehr beständig gegen chemische Dämpfe vom Einlass bis zum Auslass und sehr tolerant gegenüber Kondensaten. Unsere zwei-, drei- und vierstufigen Pumpen verfügen außerdem über ein Gasballastventil, das eine kontinuierliche Spülung mit minimaler Auswirkung auf das Endvakuum bei der Arbeit mit kondensierbaren Dämpfen ermöglicht. Die hermetische Trennung der Pumpkammern vom Antriebssystem sorgt für eine lange Lebensdauer der mechanischen Teile. Am wichtigsten ist, dass Membranpumpen ölfrei sind, was im Vergleich zu ölversiegelten Pumpen einen deutlich geringeren Wartungsbedarf bedeutet. So entstehen keine Kosten für Wasser und seine Kontamination, wie sie von Wasserstrahl-Saugpumpen bekannt ist, oder für die Altölentsorgung von Drehschieberpumpen.
  • PTFE-Sandwichmembranen und Ventile aus Perfluorelastomer oder PTFE
  • Interne Schläuche und Anschlüsse aus PTFE/ETFE/ECTFE-Verbindungen
  • Außergewöhnliche Lebensdauer der Membran dank extrem strapazierfähigem PTFE-Sandwich-Design
  • Kopfabdeckung und Klemmscheibe aus Fluor-Verbindungen mit Stabilitätskern für unübertroffene Langzeitleistung
  • Niedrige Betriebskosten dank langer Wartungsintervalle
  • Patentiertes neues Antriebssystem für besonders leisen Betrieb mit ultraniedrigen Vibrationen (NT)
  • Patentiertes neues Ventilmontagesystem zur Vereinfachung des Wartungszugriffs (NT)
  • Glatte Oberflächen für einfache Reinigung (NT)
  • Das neue Dichtungssystem bietet reduzierte Leckraten für ein verbessertes Endvakuum (NT)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Manometer
104 °F
10 °C
Vakuumregelventil
-10 bis 60 °C
40 °C
ME 1C Vakuumpumpe
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers