Learn More
VACUUBRAND™ PUMPSTAND 56 L/MIN SYNCHRO SYNCHRO
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Flussrate:
2/2.2 CFM
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ausreichendes Saugvermögen für den Parallelbetrieb von zwei anspruchsvollen Anwendungen
- Abscheider am Einlass (AK), aus Glas mit Schutzschicht, hält Partikel und Flüssigkeitströpfchen zurück
- Kompakter Abwasserdampfkondensator
- Der Kondensator ermöglicht die Lösungsmittelrückgewinnung, effizientes Recycling und aktiven Umweltschutz
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 1.1 Torr (ohne Gasballast), 2.3 Torr (mit Gasballast) |
| PS | 0.34 hp |
| Stromstärke | 3 A |
| Enthält | Manuell |
| Motordrehzahl | 150 bis 1800 U/min |
| Zertifizierung/Konformität | ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TUV |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
| Material | Kopfabdeckung aus ETFE-Kohlenstofffasern, Ventil aus FFKM, Membran aus PTFE, Ventilkopf aus ECTFE-Kohlenstofffasern, Schläuche aus PTFE, Einlasspumpeneinheit aus PBT oder Polypropylen, Auslasspumpeneinheit aus PET |
| Modell | MD 4C NT +AK SYNCHRO+EK |
| Geräuschpegel | 45 dB (A) |
| Mehr anzeigen |