Learn More
VACUUBRAND™ CVC3000 detect Integrierte Vakuumregelsysteme
Vakuumsteuerung mit integriertem VVB-6C-Magnetventil für die einfache Aufrüstung von Vakuumsystemen auf eine elektronische Steuerung
N.V.
Spezifikation
Elektrische Anforderungen | 100/240 V, 50/60 Hz |
---|---|
Frequenz | 50/60 Hz |
Spannung | 100/240 V |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15325495
|
VACUUBRAND™
22614860 |
Tischversion |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
Beschreibung
- Die Erkennungsfunktion des Controllers reduziert die anfängliche Überwachung, indem der erste Siedepunkt bei der Verdampfung automatisch ermittelt wird
- Die Steuerung behält die Zwei-Punkt-Steuerung der Vakuumpegel bei oder kann bis zu 10 mehrstufige Programme ausführen
- Mit Jogwheel-Bedienoberfläche und grafischer Leistungsanzeige
- Die bidirektionale RS-232-Schnittstelle ermöglicht die Prozessvalidierung oder die Steuerung von mehrstufigen Prozessen über Computer
- Vom Benutzer wählbare Einheiten: Torr, Millibar oder Hekto-Pascal
- Die Steuerung bietet die Bedienung in 27 verschiedenen Sprachen
- Hervorragend für Labore mit mehrsprachigen Mitarbeitern geeignet
- Durch die Vacuu·Bus-Schnittstelle ist die automatische Plug-and-Play-Erkennung und Konfiguration von Vakuummagnetventilen, Entlüftungsventilen, Kühlwasserventilen und externen Messumformern
- Das Rückschlagventil schützt die geregelten Anwendungen vor Instabilitäten in der Vakuumleitung und potenziell kontaminierenden Dämpfen aus anderen Anwendungen in der Vakuumleitung.
- Einfache Verwendung — die Anwendung über einen der Schlauchanschlüsse mit 10 mm (3/8 Zoll) verbinden und den anderen Schlauchanschluss an die an Vakuumquelle anschließen
- Erhältlich zur Tischaufstellung oder mit Stativstange
Technische Daten:
- Messbereich: 1080 bis 0.1 mbar (810 bis 0.1 Torr)
- Vakuumsteuerungsbereich: Atmosphäre bis 0.1 mbar (Atmosphäre bis 0.1 Torr), je nach Vakuumversorgung
- Kontrollverbindungen: 1 Anschluss für Stromversorgung oder Vario NT; 2 Vacuu-Bus Anschlüsse (erweiterbar mit Y-Kabeln)
- Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50–60 Hz
Spezifikation
100/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz | |
100/240 V |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VACUUBRAND™ CVC3000 detect Integrierte Vakuumregelsysteme