Learn More
BRAND™ Transferpette™ S Einkanalpipetten mit festem Volumen
Innovative und ergonomische Bedienung mit einer Hand. BrandTech™ Transferpette™ S Einkanalpipetten mit festem Volumen verfügen über eine robuste und dennoch leichte Konstruktion. Die Easy Calibration™ Technologie gewährleistet dauerhafte Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Präzision.
39.75 € - 159.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001, CE, IVD, Leistungszertifikat, individuelles Kalibrierzertifikat |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Anzahl Kanäle | 1 |
Typ | Fixed Volume Pipette |
Enthält | Zentral angebrachter Pipettierknopf, Regalhalterung, 4-stellige Anzeige, dampfsterilisierbarer Schaft, Gebrauchsanleitung |
Produktcode | Marke | Genauigkeit | Modell | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Genauigkeit | Modell | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10454442
|
BRAND™
704728 |
± 0.8 % | F50 | 50 μ l | |||||
10165432
|
BRAND™
704708 |
±1 % | F10 | 10 μ l | |||||
10319022
|
BRAND™
704716 |
± 0.8 % | F20 | 20 μl | |||||
10759463
|
BRAND™
704720 |
± 0.8 % | F25 | 25 μl | |||||
10695453
|
BRAND™
704738 |
±0.6 % | F100 | 100 μl | |||||
10464442
|
BRAND™
704744 |
± 0.6 % | F200 | 200 μl | |||||
10308832
|
BRAND™
704754 |
±0.6 % | F500 | 500 μl | |||||
10635463
|
BRAND™
704762 |
±0.6 % | F1000 | 1000 μ l |
39.75 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Das Gerät ist leichtgewichtig und verfügt über eine einhändige Volumenregelung.
- Zentraler Pipettierknopf mit optimaler Hublänge
- Einfache Wartung im Labor
- Robust und leicht
- Passend für Universalspitzen
- Autoklavierbar bei 121 °C/250 °F für 20 Minuten
Spezifikation
ISO 9001, CE, IVD, Leistungszertifikat, individuelles Kalibrierzertifikat | |
1 | |
Zentral angebrachter Pipettierknopf, Regalhalterung, 4-stellige Anzeige, dampfsterilisierbarer Schaft, Gebrauchsanleitung |
Ja | |
Fixed Volume Pipette | |
3 Jahre |