Learn More
BRAND™ Dünnwandige PCR-Röhrchen, 0.2 ml, mit montierten Verschlusskappen
Artikelnummer. 10673253 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Klar
Rosé
Verschlusstyp:
Flach
Kuppelform
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10673253
Marke: BRAND™ 781304
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hergestellt ohne Schmiermittel oder chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben kontaminieren können. Dünnwandige 0.2 ml-PCR-Röhrchen mit angeschlossenen Verschlusskappen sind autoklavierbar und RNase-, DNase- und DNA-frei. Dünne, gleichmäßige Wände gewährleisten die einheitliche und präzise Wärmeübertragung.
  • Ohne Schmiermittel und chemische Zusatzstoffe, die zu einer Kontamination von Reagenzien und Proben führen könnten
  • Die dünnen, gleichmäßigen Wände ermöglichen eine einheitliche, genaue Wärmeübertragung
  • Autoklavierbar
  • RNase-, DNase- und DNA-frei
  • Mit den meisten Thermocyclern kompatibel
  • Die angebrachten flachen Verschlüsse schließen dicht ab und verhindern so eine Probenverdunstung, lassen sich jedoch einfach öffnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase- und DNA-frei
Farbe Blau
Volumen (metrisch) 0,2 ml
Menge 1000 Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler für herausragende reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Verschlusstyp Flach
Autoklavierbar Autoklavierbar
Closure Included Ja
Einwegprodukt Ja
Format Tube
Reaktionsvolumen 0,2 ml
Produkttyp Dünnwandige PCR-Röhrchen