Learn More
BRAND™ Dünnwandige PCR-Röhrchen, 0.2 ml, mit montierten Verschlusskappen
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Klar
Rosé
Verschlusstyp:
Flach
Kuppelform
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Ohne Schmiermittel und chemische Zusatzstoffe, die zu einer Kontamination von Reagenzien und Proben führen könnten
- Die dünnen, gleichmäßigen Wände ermöglichen eine einheitliche, genaue Wärmeübertragung
- Autoklavierbar
- RNase-, DNase- und DNA-frei
- Mit den meisten Thermocyclern kompatibel
- Die angebrachten flachen Verschlüsse schließen dicht ab und verhindern so eine Probenverdunstung, lassen sich jedoch einfach öffnen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase- und DNA-frei |
| Farbe | Grün |
| Volumen (metrisch) | 0,2 ml |
| Menge | 1000 Packung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermocycler für herausragende reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Flach |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |