Learn More
BRAND™ Dünnwandige PCR-Röhrchen, 0.2 ml, mit montierten Verschlusskappen
Hergestellt ohne Schmiermittel oder chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben kontaminieren können. Dünnwandige 0.2 ml-PCR-Röhrchen mit angeschlossenen Verschlusskappen sind autoklavierbar und RNase-, DNase- und DNA-frei. Dünne, gleichmäßige Wände gewährleisten die einheitliche und präzise Wärmeübertragung.
Marke: BRAND™ 781302
65.39 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21655" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.24816kg
Beschreibung
- Ohne Schmiermittel und chemische Zusatzstoffe, die zu einer Kontamination von Reagenzien und Proben führen könnten
- Die dünnen, gleichmäßigen Wände ermöglichen eine einheitliche, genaue Wärmeübertragung
- Autoklavierbar
- RNase-, DNase- und DNA-frei
- Mit den meisten Thermocyclern kompatibel
- Die angebrachten flachen Verschlüsse schließen dicht ab und verhindern so eine Probenverdunstung, lassen sich jedoch einfach öffnen
Spezifikation
RNase-, DNase- und DNA-frei | |
0,2 ml | |
Thermocycler für herausragende reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
0,2 ml |
Gelb | |
1000 Packung | |
Unsteril | |
Flach | |
Ja | |
Tube | |
Dünnwandiges PCR-Röhrchen |