Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Service-Kits für Chemiepumpen und -systeme der Serie NT
Artikelnummer. 12890471 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
:
Für ME4C NT
Artikelnummer. 12890471
Marke: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20696864
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Service-Kits für Chemie-Designpumpen der VACUUBRAND NT Serie.
  • Die Sets enthalten geeignete Membranen, Ventile und Dichtungsringe (ggf.)
  • Schraubenschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.