Learn More
VACUUBRAND™ Servicekits für Chemiepumpen und -systeme der NT-Serie
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
MD 4C NT VARIO, PC3003 VARIO, PC3004 VARIO
ME 4C NT chemische Pumpen und System
ME 8C NT chemische Pumpen und System
MZ2C NT, MZ2C NT VARIO, PC201 NT, PC3002 VARIO
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Sets enthalten geeignete Membranen, Ventile und Dichtungsringe (ggf.)
- Schraubenschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | ME 8C NT chemische Pumpen und System |
| Typ | Wartungskit |