Learn More
BRAND™ Transferpette Elektronische Einkanalpipetten
Komfortables Design, ausgewogene Gewichtsverteilung, intuitive Software und benutzerfreundliche Dokumentation für Ihre Pipettieranforderungen.
Marke: BRAND™ 705300
417.99 EUR gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Funktionales, ergonomisches Gehäusedesign
- Individuell einstellbare Fingerstütze
- Intuitive Menüstruktur und umfassend illustrierte Bedienungsanleitung
- Durch die Verwendung der Universalspitze werden Anhaftungs- und Abwurfkräfte der Spitze deutlich reduziert
- Korrosionsbeständiger Kolben und Abwurf
- Fünf praktische Programme: Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, GEL-Elektrophorese und Dispensieren
- Gebrauchsfertig: 4000 Pipettierzyklen mit jeder Batterieladung, Batterie-Refresh-Funktion sogar während des Ladevorgangs
- Jede Pipette hat eine DE-M-Markierung und ein Qualitätszertifikat.
- Lieferung mit Akku, Netzteil und Silikonöl
Spezifikation
0,2 μL (1,0 %) | |
DIN EN ISO 8655-2 | |
Keine | |
Transferpette™ | |
2 bis 20 μl | |
Ergonomisch | |
1 |
Wiederaufladbarer NiMH-Akku | |
Autoklavierbar | |
1 | |
Einkanal-Mikroliterpipette | |
LCD | |
Europa AC-Adapter |
Videos
-
Brand Transferpette Electronic - Advanced Operations
-
Brand Transferpette Electronic - Standard Operations