Learn More
BRAND™ Mini-Cooler für Zentrifugenröhrchen
Entwickelt, um eine breite Palette von Lösungen (Enzyme, DNA, RNA, Zellsuspensionen) zu schützen, indem es hilft, die Gefriertemperatur auf dem Labortisch zu halten.
Marke: BRAND™ 114930
123.07 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus langlebigem Polycarbonat
- Gefüllt mit ungiftigem Gel
- Enthalten zwölf 0.5 ml bis 2.0 ml-Röhrchen
- Individuelle Bereitstellung
Spezifikation
Zentrifugenröhrchen | |
Polycarbonat | |
Rot | |
0,5 bis 2 ml-Röhrchen |
Hält 0 °C Temperatur für 60 Min aufrecht | |
Mini-Kühlgerät | |
0.5 bis 2 ml |