Learn More
BrandTech™ Reagenzflaschen mit Schraubverschlüssen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
Beschreibung
- Gute chemische Beständigkeit für die Langzeitlagerung von Flüssigkeiten.
- Schraubverschlüsse schützen vor Verunreinigungen und Lecks von außen.
- Autoklavierbar bei 121° C gemäß DIN EN 285
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 338,1 oz., 10.000 ml |
Kapazität (metrisch) | 10.000 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 338,1 oz. |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 8,74 in. |
Material | Polypropylen |
Höhe (metrisch) | 394 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 15,51 in. |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | GL63 |
Durchmesser (metrisch) | 222 mm |