Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Probenbehälter aus PFA
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
90 ml
Fassungsvermögen:
60 mL
90 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geeignet für Probennahme, -transport und -lagerung
- Autoklavierbar bei 121 C
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 60 mL |
| Produkttyp | Probenbehälter |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2.03 oz. |
| Material | PFA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probennahme, -transport und -lagerung |
| Fassungsvermögen | 60 mL |