Learn More
VACUUBRAND™ Sammelbehälter und Adapterkit für Vacuubrand BVC Flüssigkeitssaugsysteme
Artikelnummer. 12665640 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Typ:
Adapter
Sammelgefäß
Kapazität (metrisch):
2 l
4 l
Packungsgröße:
2 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 12665640
Marke: VACUUBRAND™ 20635810
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatzteile und Zubehör für VACUUBRAND Flüssigkeitsabsauganlagen
  • Die BVC Flüssigkeitsansaugsysteme liefern kompakte und leise Lösungen für die Zellkulturarbeit.
  • Sie ermöglichen ein flexibles Dekontaminationsprotokoll beim Autoklavieren oder Desinfizieren in der Flasche. Sammelgefäß
  • Sammelgefäß: mit 2 und 4 l Fassungsvermögen lieferbar
  • Adapter-Kit: zur Anpassung von 2 l-Sammelgefäßen aus Glas an BVC control und professional-Modelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 4 l
Beschreibung 4 l-Auffanggefäß aus Polypropylen für BVC
Zur Verwendung mit BVC Flüssigkeitsansaugsystem
Material Polypropylen
Typ Sammelgefäß