Learn More
BRAND™ Reagenzien-Reservoirs
Die Konstruktion aus robustem Polypropylen gewährleistet besondere Langlebigkeit. BrandTech™ BRAND™ Reagenzienreservoirs sind autoklavierbar und eignen sich für alle 8- und 12-Kanal-Pipettierer. Die nicht-sterile Ausführung wird mit Deckel geliefert.
Marke:  BRAND™ 703459
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23310kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10063970
  • 26.55 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Solides Polypropylen
  • Geeignet für alle 8- und 12-Kanal-Pipettierer
  • Autoklavierbar
  • Nicht steriles Modell mit Deckel
Spezifikation
Spezifikation
60 ml
Unsteril
Zur Verwendung mit Mehrkanalpipetten. Mit Deckel.
7.11 cm
5,5 in.
Packungen zu je 10 Stück
11.68 cm
Polypropylen
Reagenzienreservoir
2,8 in.
Deckel
13.97 cm
4,6 in.