Learn More
BRAND™ Microcentrifuge Tubes with Attached Caps
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Blau
Gelb
Grün
Klar
Orange
Verschlusstyp:
Attached Snap Cap
Flacher Schnappverschluss
Volumen (metrisch):
1.5 mL
1.5 ml
Sterilität:
Nicht steril
Unsteril
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Beschreibung
Passend für die gängigsten Rotoren. Kann bis zu 30,000 RZB (g) rotieren (10,000 x g für 0.5 ml, 20,000 x g für 1.5 ml, 30,000 x g für 1.5 ml und 2.0 ml mit Deckelverschluss bei 20 °C für 20 min.).
- Hergestellt aus reinem Polypropylen
- Hochtransparente Röhren sind frei von Graten, Luftblasen und Streifen.
- Kappen bilden eine dichte, leckfreie Versiegelung, die selbst mit Handschuhen leicht zu öffnen und flach ist und eine konstante Dicke für problemloses Einstechen aufweist.
- Röhrchen haben gleichmäßige Wandstärke für konsistente, wiederholbare Ergebnisse.
- Unterteilungen für ungefähre Volumenbestimmung.
- Autoklavierbar bei 120 °C (2 bar), gemäß DIN EN 285.
- Deckelverschluss ist zertifiziert frei von Endotoxin, DNA, DNase und RNase.
- Farbige Röhrchen vereinfachen die Probenidentifikation
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Frei von Endotoxin, RNase, ATP und DNA |
| Verschlussfarbe | Clear |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar (bei 120 °C) |
| Farbe | Klar |
| Material | Polypropylen |
| Format | Tube |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Centrifugation or room temperature storage |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifuge |
| Volumen (metrisch) | 1.5 ml |
| Mehr anzeigen |